missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Aminocaproic Acid Dimer, TRC

Artikelnummer. 30010183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010183 25 mg
30009495 250 mg
30005275 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60301825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2014-58-6
Molekylær formel C12H24N2O3
Molekylvægt (g/mol) 244.33
Synonym Bis-ε-aminocaproic Acid, N-(6'-Aminocaproyl)-6-aminocaproic Acid, 6-Aminohexanoic Acid Dimer, 6-[(6-Amino-1-oxohexyl)amino]hexanoic Acid;
IUPAC navn 6-(6-aminohexanoylamino)hexanoic acid
SMIL OC(CCCCCNC(CCCCCN)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Aminocaproic Acid Dimer
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O3/c13-9-5-1-3-7-11(15)14-10-6-2-4-8-12(16)17/h1-10,13H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 244.1787
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.