Få mere at vide
6-aminokapronsyre, 99+%
Artikelnummer. 10578650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578650 100 g Plastflaske 100g
10244080 500 g Plastflaske 500g
10482865 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11935331 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10578650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    595.65 DKK / 100g
    Spare 139.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-32-2 | C6H13NR.2 | 131,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.17
InChI nøgle SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC navn 6-aminohexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminocaproic acid
Smeltepunkt 204,0 °C til 209,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)5CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 04,434
Merck Index 15,427
Opløselighedsinformation (13g/100ml H2O) Klar farveløs opløsning
Formel vægt 131.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminocaproic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.