Få mere at vide
6-Aminobenzoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487437
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487437 250 mg 250mg
15467437 1 g 1g
15477437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34485.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
6-Aminobenzoxazole is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177492-52-3
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.138
MDL nummer MFCD03791187
InChI nøgle ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
PubChem CID 584120
IUPAC navn 1,3-benzoxazol-6-amine
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminobenzoxazole
Smeltepunkt 95°C to 97°C
Farve Orange to Brown
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 134.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid