Få mere at vide
6-Aminobenzothiazole, 98+%
Artikelnummer. 11494324
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494324 5 g 5g
11484324 1 g 1g
11404334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12601.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 533-30-2 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
6-Aminobenzothiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Aminobenzothiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-30-2
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.199
MDL nummer MFCD00015461
InChI nøgle FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminobenzothiazole
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 116381
Merck Index 14,425
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 150.2
Procent renhed ≥98%