Få mere at vide
6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30945107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30945107 250 mg 250mg
30935661 100 mg 100mg
30937956 1 g 1g
30937532 25 g 25g
30944945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30945107 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD108040250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
CAS 22876-17-1
Molekylær formel C7H6N2O2
MDL nummer MFCD00463899
Mængde 250 mg
SMIL NC1=CC2=C(NC(=O)O2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Procent renhed 95%