Få mere at vide
6-aminobenzo[b]thiophen-1,1-dioxid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10465512
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10465512 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10069271 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10465512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00044CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20503-40-6
Molekylær formel C8H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.209
MDL nummer MFCD00173800
InChI nøgle KRUCRVZSHWOMHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo b thiophene 1,1-dioxide, 6-amino-1h-1lambda-6-benzo b thiophene-1,1-dione, 6-amino-1,1-dioxobenzo b thiophene, benzo b thiophen-6-amine,1,1-dioxide, 6-amino-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1??-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1, pubchem14478, maybridge1_005192, 6-aminobenzo b thiole-1,1-dione
PubChem CID 2779855
IUPAC navn 1,1-dioxo-1-benzothiophen-6-amin
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CS2(=O)=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminobenzo[b]thiophene 1, 1-dioxide
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.21
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk