Få mere at vide
6-Amino-N-b-D-glucopyranosylhexanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-N-beta-D-glucopyranosylhexanamide |
| CAS | 83387-51-3 |
| Molekylær formel | C12H24N2O6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O6/c13-5-3-1-2-4-8(16)14-12-11(19)10(18)9(17)7(6-15)20-12/h7,9-12,15,17-19H,1-6,13H2,(H,14,16)/t7-,9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| SMIL | NCCCCCC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 6-amino-N-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]hexanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.33 |
| Formel vægt | 292.1634 |