Få mere at vide
6-Amino-benzoxazole, Maybridge
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-benzoxazole |
| CAS | 177492-52-3 |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Molekylær formel | C7H6N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, # |
| InChI nøgle | ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2 |
| IUPAC navn | 1,3-benzoxazol-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.138 |
| Vis mere |