Få mere at vide
6-Amino-9H-purine-9-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-9H-purine-9-propanoic Acid |
| CAS | 4244-47-7 |
| Molekylær formel | C8H9N5O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propionic Acid, 3-(6-Aminopurin-9-yl)propionic Acid, 9-(2-Carboxyethyl)adenine, NSC 159708, NSC 81016 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5O2/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)2-1-5(14)15/h3-4H,1-2H2,(H,14,15)(H2,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(6-aminopurin-9-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.19 |
| Formel vægt | 207.0756 |