Få mere at vide
6-amino-9-methylpurin (9-methyladenin), TRC
Artikelnummer. 30326038
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30326038 1 g
1 options
Artikelnummer. 30326038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6174501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Molekylær formel C6 H7 N5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMIL Cn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC navn 9-methylpurin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.0701