Få mere at vide
6-amino-9-methylpurin (9-methyladenin), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-9-methylpurine |
| CAS | 700-00-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 N5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMIL | Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | 9-methylpurin-6-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vægt | 149.0701 |