Få mere at vide
6-amino-7-brom-9-methyl-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456338
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15456338 1 g 1g
15466338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15456338 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59897.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1337532-51-0 | Molekylformel: C7H7BrN4 | Molekylvægt: 227,065 g/mol
Det bruges til fremstilling af indolinderivater som PERK-hæmmere.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges til fremstilling af indolinderivater som PERK-hæmmere.
Opløselighed
Opløselig i dichloromethan.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1337532-51-0
Molekylær formel C7H7BrN4
Molekylvægt (g/mol) 227.065
MDL nummer MFCD20486185
InChI nøgle SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
PubChem CID 66560938
IUPAC navn 5-brom-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMIL CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
Mængde 1 g
Beilstein 21981671
Opløselighedsinformation Opløselig i dichloromethan.
Formel vægt 227.06
Procent renhed 97%