Få mere at vide
6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485096
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485096 1 g 1g
15495096 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59565.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1337596-50-5
Molekylær formel C15H15N5
Molekylvægt (g/mol) 265.32
MDL nummer MFCD22988986
InChI nøgle CXRNQXFFWARLSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-7-5-indolinyl-9-methyl-7-deazapurine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine
PubChem CID 66823471
IUPAC navn 5-(2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMIL CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)C3=CC4=C(C=C3)NCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurine
Mængde 1 g
Formel vægt 265.31
Procent renhed 95%