missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-6-deoxy-D-glucose Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-6-deoxy-D-glucose, Hydrochloride |
| CAS | 55324-97-5 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O5 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.NC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vægt | 215.0561 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?