Få mere at vide
6-Amino-5-nitrouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-nitrouracil |
| CAS | 3346-22-3 |
| Molekylær formel | C4 H4 N4 O4 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMIL | NC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-amino-5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vægt | 172.0233 |