Få mere at vide
6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 170.044 |