missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246819-56-6 |
| Molekylær formel | C5H3D3N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6-Amino-3-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=C(N=O)C1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-5-nitroso-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.14 |
| Formel vægt | 173.0628 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?