Få mere at vide
6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil-13C,15N |
| CAS | 1246814-68-5 |
| Molekylær formel | C313CH4N315NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Amino-2,3-dihydro-5-nitroso-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone-13C,15N, 6-Amino-5-nitroso-2-thio-uracil-13C,15N, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercapto-5-nitrosopyrimidine-13C,15N, 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil-13C,15N, NSC 229540-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N4O2S/c5-2-1(8-10)3(9)7-4(11)6-2/h(H4,5,6,7,9,11)/i2+1,8+1 |
| SMIL | N[13C]1=C([15N]=O)C(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 6-amino-5-(oxoamino)-2-sulfanylidene-(613C)1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0059 |