Få mere at vide
6-Amino-5-nitropyridin-2-one, MedChemExpress
Beskrivelse
6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-nitropyridin-2-one |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 211555-30-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H5N3O3 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 2 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C(N)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.11 |
| Vis mere |