Få mere at vide
6-Amino-5-nitro-2-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10783983 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10783983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360780010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5-nitro-2-picoline
CAS 21901-29-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147.0°C to 157.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7N3O2
MDL nummer MFCD00047443
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-3-nitro-6-picoline, 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-5-nitro-2-picoline, 6-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-methyl-3-nitro, 6-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-amino-3-nitro-6-picoline 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine
InChI nøgle LCJXSRQGDONHRK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
IUPAC navn 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 153
PubChem CID 226028
Formel vægt 153
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-5-nitro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.