missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one |
| CAS | 64194-58-7 |
| Molekylær formel | C5 H6 N4 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4-3(9-2-10)5(11)8-1-7-4/h1-2H,(H,9,10)(H3,6,7,8,11) |
| SMIL | Nc1ncnc(O)c1NC=O |
| IUPAC navn | N-(4-amino-6-hydroxypyrimidin-5-yl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.13 |
| Formel vægt | 154.0491 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?