missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30309884
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309884 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6057751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aminocyclopyrachlor
CAS 858956-08-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H8 Cl N3 O2
Mængde 1 mg
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, Aminocyclopyrachlor, DPX-MAT 28
InChI formel InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
SMIL Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2
IUPAC navn 6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.621
Formel vægt 213.0305
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.