Få mere at vide
6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminocyclopyrachlor |
| CAS | 858956-08-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N3 O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, Aminocyclopyrachlor, DPX-MAT 28 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12) |
| SMIL | Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2 |
| IUPAC navn | 6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.621 |
| Vis mere |