Få mere at vide
6-amino-5-bromoquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30134380
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134380 25 g
17962095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60188525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50358-63-9
Molekylær formel C8 H6 Br N3
Molekylvægt (g/mol) 224.06
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
IUPAC navn 5-bromoquinoxalin-6-amin
SMIL Nc1ccc2nccnc2c1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Formel vægt 222.9745