Få mere at vide
6-amino-5-bromoquinolin, 97%
Artikelnummer. 15499678
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499678 1 g 1g
15419688 250 mg 250mg
15409688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63150.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 50358-42-4 | C9H7BrN2 | 223,073 g/mol
6-Amino-5-bromoquinolin, har en bred vifte af biologiske og farmakologiske aktiviteter. Det viser både elektrofile og nukleofile substitutionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Amino-5-bromoquinolin, har en bred vifte af biologiske og farmakologiske aktiviteter. Det viser både elektrofile og nukleofile substitutionsreaktioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether og kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50358-42-4
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.073
MDL nummer MFCD00234503
InChI nøgle MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12741232
IUPAC navn 5-bromquinolin-6-amin
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5-bromoquinoline
Farve Gul til Brun
Mængde 1 g
Synonym 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløseligt i alkohol, æter og kulstofdisulfid.
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof