Få mere at vide
6-Amino-5-azacytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16454508 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16454508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111643
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5-azacytidine
CAS 105331-00-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H13N5O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 14.71 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N)=NC(N)=N1
Molekylvægt (g/mol) 259.22
Formel vægt 259.22
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation