missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30326832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6048751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
CAS 7400-05-7
Molekylær formel C10 H17 N3 O3 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O3S/c1-3-15-7(16-4-2)5-6-8(11)12-10(17)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,17)
SMIL CCOC(Cc1c(N)nc(S)nc1O)OCC
IUPAC navn 6-amino-5-(2,2-diethoxyethyl)-2-sulfanylpyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 259.33
Formel vægt 259.0991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.