Få mere at vide
6-Amino-5-1,3-dimethyl-5-(formamido)uracil, TRC
Artikelnummer. 30003366
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003366 250 mg
30004490 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609570250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7597-60-6
Molekylær formel C7 H10 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 198.18
Synonym N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
IUPAC navn N-(4-amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamid
SMIL CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Formel vægt 198.0753
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.