Få mere at vide
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 100644-67-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 N5 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC |
| IUPAC navn | 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.16 |
| Formel vægt | 165.07 |