Få mere at vide
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30324685
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30324685 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30324685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA294925500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Molekylær formel C6 H7 N5 O
Mængde 500 mg
Synonym 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC navn 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 165.16
Formel vægt 165.07