missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline |
| CAS | 545380-34-5 |
| Molekylær formel | C22 H20 N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26) |
| SMIL | Nc1ccc2ncnc(NCCc3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c2c1 |
| IUPAC navn | 4-N-[2-(4-phenoxyphenyl)ethyl]quinazoline-4,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vægt | 356.1637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?