Få mere at vide
(6-Amino-3-pyridyl)methanol, 97%
Artikelnummer. 15249736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249736 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15249736 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451500050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 113293-71-3 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Amino-3-pyridyl)methanol
CAS 113293-71-3
Smeltepunkt 116.0°C to 124.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C6H8N2O
Mængde 5 g
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
InChI nøgle TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC=C1CO)N
IUPAC navn (6-aminopyridin-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
PubChem CID 2794829
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (6-Amino-3-pyridyl)methanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.