Få mere at vide
(6-amino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196692
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10196692
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07396DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 113293-71-3
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
InChI nøgle TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC navn (6-aminopyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC=C1CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%