Få mere at vide
(6-amino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6-Amino-3-pyridinyl)methanol |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine |
| Formel vægt | 124.14 |
| Procent renhed | 97% |