Få mere at vide
6-Amino-3-methyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-3-methyluracil |
| CAS | 21236-97-5 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10) |
| SMIL | CN1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-3-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.13 |
| Formel vægt | 141.0538 |