Få mere at vide
6-Amino-3-methyluracil-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246820-43-8 |
| Molekylær formel | C5H4D3N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Amino-3-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione-d3, 3-Methyl-6-aminouracil-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vægt | 144.0727 |