Få mere at vide
6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 90%
Artikelnummer. 10240750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10240750
Brand: Thermo Scientific Acros 433470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99584-10-8 | C8H8N2O2 | 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99584-10-8
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD07801206
InChI nøgle FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
PubChem CID 6486006
IUPAC navn 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 151°C
Farve Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 164.17
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.