Få mere at vide
6-amino-3-methoxy Favipiravir, TRC
Artikelnummer. 30179409
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179409 10 mg
30179359 5 mg
30179676 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA00335010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259794-08-6
Molekylær formel C6H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym 6-Amino-3-methoxy-2-pyrazinecarboxamide
IUPAC navn 6-amino-3-methoxypyrazin-2-carboxamid
SMIL COc1ncc(N)nc1C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-methoxy Favipiravir
Analyt- eller komponentnavne 6-Amino-3-methoxy Favipiravir
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,7,10)(H2,8,11)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 mg
Formel vægt 168.0647