Få mere at vide
6-Amino-3-isopropyl pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-3-isopropyl pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 1055299-04-1 |
| Molekylær formel | C7H11N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mavacamten Impurity, MYK-2241 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,12) |
| SMIL | O=C1C=C(N)NC(=O)N1C(C)C |
| IUPAC navn | 6-amino-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vægt | 169.09 |