Få mere at vide
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11391899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391899 1 g 1g
11301909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26000.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 183428-90-2 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridin er en nyttig nitrilbyggesten til proteomisk forskning og syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridin er en nyttig nitril byggesten til proteomik forskning og syntese.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183428-90-2
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD05865116
InChI nøgle OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
PubChem CID 2794662
IUPAC navn 6-amino-2-methylpyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Smeltepunkt 164 °C til 166 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%