Få mere at vide
6-amino-3-chloro-1H-indazol, 97%
Artikelnummer. 15487988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487988 5 g 5g
15477988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61445.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 21413-23-0 | C7H6ClN3 | 167,60 g/mol
6-Amino-3-chlor-1H-indazol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Amino-3-chlor-1H-indazol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,62
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21413-23-0
Molekylær formel C7H6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 167.60
MDL nummer MFCD07781648
InChI nøgle DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
PubChem CID 14790453
IUPAC navn 3-chlor-2H-indazol-6-amin
SMIL NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,62 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 167.6
Procent renhed 97%