Få mere at vide
6-amino-3-brom-2-picolin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10580352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10580352 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10580352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
Smeltepunkt 82.0°C to 83.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8BrN2
MDL nummer MFCD00068230
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
InChI nøgle SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMIL CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
IUPAC navn 5-brom-6-methylpyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.