Få mere at vide
6-amino-3-bromo-2-methylpyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine |
| Smeltepunkt | 80 °C til 82 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 114140 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 187.04 |
| Procent renhed | 97% |