Få mere at vide
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 11439793
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439793 5 g 5g
11429793 1 g 1g
11449793 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12948.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42753-71-9
Molekylær formel C6H8BrN2
Molekylvægt (g/mol) 188.05
MDL nummer MFCD00068230
InChI nøgle SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC navn 5-brom-6-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 5 g
Beilstein 114140
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 187.04
Procent renhed 97%