Få mere at vide
6-Amino-2-thiouracil Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2-thiouracil Hydrate |
| CAS | 65802-56-4 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O S . H2 O |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2 |
| SMIL | O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 6-amino-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.18 |
| Formel vægt | 161.0259 |