Få mere at vide
6-Amino-2-pyridinemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482152 5 g 5g
15472152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450040050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 79651-64-2
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
InChI nøgle YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
PubChem CID 11182606
IUPAC navn (6-aminopyridin-2-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2-pyridinemethanol
Smeltepunkt 138.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-2-pyridinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.