Få mere at vide
6-amino-2-methylquinolin, 97%
Artikelnummer. 11491718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491718 5 g 5g
15463077 250 mg 250mg
11481718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13967.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 65079-19-8 | C10H10N2 | 158,204 g/mol
6-Amino-2-methylquinolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Amino-2-methylquinolin bruges som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65079-19-8
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00052600
InChI nøgle TYJFYUVDUUACKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 103148
IUPAC navn 2-methylquinolin-6-amin
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2-methylquinoline
Smeltepunkt 189 °C til 191 °C
Mængde 5 g
Beilstein 114795
Synonym 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%