Få mere at vide
6-Amino-2-hydroxymethyl Hexan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2-hydroxymethyl Hexan-1-ol |
| CAS | 125162-81-4 |
| Molekylær formel | C7 H17 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c8-4-2-1-3-7(5-9)6-10/h7,9-10H,1-6,8H2 |
| SMIL | NCCCCC(CO)CO |
| IUPAC navn | 2-(4-aminobutyl)propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vægt | 147.1259 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?