Få mere at vide
6-amino-2-klor-5-nitropyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine |
| CAS | 27048-04-0 |
| Molekylær formel | C5H4ClN3O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-klor-3-nitropyridin-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.56 |
| Formel vægt | 172.9992 |