Få mere at vide
6-amino-2,4-dihydroxypyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine |
| CAS | 873-83-6 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-, Uracil, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Aminopyrimidine-2,4-diol, 6-Aminouracil, NSC 15919, NSC 7367 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1cc(O)nc(O)n1 |
| IUPAC navn | 6-aminopyrimidin-2,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vægt | 127.0382 |